Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ESD Anatom de terciopelo azul oscuro
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables
- Azul oscuro
- Puntera de acero
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona del talón.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Color | Azul |
| Material | Terciopelo |
| Tamaño | 49 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32147 |
| Material del dedo del pie | Acero |