Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ESD Anatom de terciopelo azul oscuro
Código de producto. 15220925
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Código de producto. 15220925
Marca: Abeba™ 32147/45
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables
  • Azul oscuro
  • Puntera de acero
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Suela de PU antideslizante
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Revestimiento transpirable con iones de plata
  • Zona del empeine con cordones
  • Material reflectante
  • Adecuado para levantar el talón y el pie.
  • Revestimiento resistente a los arañazos en la zona del talón.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Color Azul
Material Terciopelo
Tamaño 45
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32147
Material del dedo del pie Acero