Learn More
Abeba™ Zapatos de seguridad ESD Anatom de terciopelo azul oscuro
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables
- Azul oscuro
- Puntera de acero
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona del talón.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, DIN EN 61340 |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso sanitario y de cocina |
| Material de revestimiento | Fibra de plata |
| Material | Terciopelo |
| Tamaño | 43 |
| Características exclusivas | Entresuela con absorción de impactos |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Seguridad Anatom |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Mostrar más |