missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Darbufelone mesylate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
Darbufelone mesylate (CI-1004 mesylate) is a dual inhibitor of cellular PGF2α and LTB4 production. Darbufelone potently inhibits PGHS-2 (IC50 = 0.19 μM) but is much less potent with PGHS-1 (IC50= 20 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Darbufelone mesylate |
| CAS | 139340-56-0 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H28N2O5S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | CI-1004 mesylate |
| Información de solubilidad | DMSO : 110 mg/mL (256.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C1N=C(N)S/C1=C\C2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2.CS(=O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 428.57 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido