missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Daprodustat, MedChemExpress

Código de producto. 16457396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457396 100 mg 100 miligramos
16467418 10 mg 10 miligramos
16459897 5 mg 5 miligramos
16433447 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457396

Marca: Medchem Express HY17608

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.

Daprodustat (GSK1278863) is an orally active hypoxia-inducible factor prolyl hydroxylase (HIF-PH) inhibitor being developed for the treatment of anemia associated with chronic kidney disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Daprodustat
Forma física Solid
CAS 960539-70-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27N3O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo GSK1278863
Información de solubilidad DMSO : 19.5 mg/mL (49.56 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CNC(C(C(N1C2CCCCC2)=O)C(N(C3CCCCC3)C1=O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 393.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.43
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.