Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Código de producto. p-200022857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 ml
5 mL
10 mL
Tipo de producto:
DAPI
Pentahidrato
Tinción de ácidos nucleicos
Tinción
Tinción de ácidos nucleicos
Tipo de colorante:
Hoechst 33258
Hoechst 33342
Impenetrable en células
Impenetrable en células
Permeabilidad celular
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 miligramos
10 ml
100 miligramos
5 ml
cada uno
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tipo de colorante unitSize
10116287 1 ml DAPI Impenetrable en células 1 ml
11580246 10 mg DAPI Impenetrable en células 10 miligramos
11530306 10 mg DAPI Impenetrable en células 10 miligramos
10184322 10 mg DAPI Impenetrable en células 10 miligramos
10778843 10 mL Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33258 cada uno
11534876 100 mg Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33258 100 miligramos
11594876 100 mg Pentahidrato Hoechst 33258 100 miligramos
10150888 5 mL Tinción Permeabilidad celular 5 ml
11534886 10 mL Tinción de ácidos nucleicos Hoechst 33342 10 ml
11544876 100 mg Tinción de ácidos nucleicos Permeabilidad celular 100 miligramos
11504886 100 mg Tinción Hoechst 33342 100 miligramos
11 options
Código de producto. 10116287
Marca: Invitrogen™ 62248
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Como contratinción en la adquisición de imágenes fluorescentes, DAPI es compatible con anticuerpos y otras sondas etiquetadas con colorantes de fluoresceína y rodamina, así como con los flúores Thermo Scientific DyLight™. DAPI tiene mayor fotoestabilidad que los tintes Hoechst, aunque Hoechst 33342 se puede utilizar para la adquisición de imágenes de células vivas, mientras que el uso de DAPI se reduce a las células fijas. DAPI se ofrece en forma de solución acuosa y sólido en polvo.
Características destacadas:
  • Detección de núcleos: se une específica y cuantitativamente al ADN para facilitar la detección específica de núcleos y el contenido de ADN en imágenes de fluorescencia
  • Fluorescente: produce un producto fluorescente azul que permite la medición con microscopios y sistemas de captura de imágenes de fluorescencia (excitación a 341 nm, emisión a 452 nm)
  • Células fijas: especialmente para usar con células fijas en lugar de muestras de células vivas
  • La contratinción compatible: proporciona una contratinción efectiva junto con fluoresceína y otras sondas fluorescentes, como los flúores Thermo Scientific DyLight
Recomendada para:
Análisis de ADN en solución; diagnóstico de infección micoplasmática de cultivos celulares; medición del contenido nuclear y clasificación de cromosomas en citometría de flujo; evaluación de la apoptosis; detección de núcleos y ADN organular en procedimientos de hibridación inmunofluorescente e in situ; sustitución del bromuro de etidio para la tinción de ADN en gel de agarosa; contratinción de núcleos en métodos histoquímicos cuando se han utilizado anticuerpos fluorescentes rojos para detectar objetivos específicos; los informes también indican que DAPI se unirá a polifosfatos y otros polianiones, sulfato de dextrano y SDS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Concentración 1 mg/mL
Contenido y almacenamiento Almacenar la solución DAPI (1 mg/ml) entre 2 y 8 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 360 nm
Tipo de colorante Impenetrable en células
Para utilizar con (aplicación) Adquisición de imágenes de células
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, instrumento de alto contenido
Cantidad 1 ml
Método de detección Fluorescente
Emisión 460 nm
Línea de productos Pierce
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto DAPI
SubCellular Localization Nucleus