Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Descripción
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
Debido a que se fabrica en nuestras instalaciones con certificación ISO 9001 en Eugene, Oregón, podemos garantizar que FluoroPure Grade Hoechst 33258 es mayor o igual a un 98 % de pureza por HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).
Análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, citotoxicidad y viabilidad celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, citometría de flujo, ensayos de apoptosis de citometría de flujo, ensayos de ciclo celular de citometría de flujo, tinción de citometría de flujo por estructura celular, ensayos de citotoxicidad y viabilidad de citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, detección y tinción de inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 352 nm |
| Tipo de colorante | Hoechst 33258 |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 100 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | 461 nm |
| Formulario | Sólido |
| Mostrar más |