missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress DAPI dihydrochloride

Código de producto. 16454677
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454677 50 mg 50 miligramos
16478758 10 mg 10 miligramos
16473816 25 mg 25 miligramos
16431178 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454677

Marca: MedChemExpress HYD0814

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress DAPI dihydrochloride (4',6-diamidino-2-phenylindole) is a fluorescent stain by binding in the minor grove of A-T rich sequences of DNA.

Specifications

Contenido y almacenamiento -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Cantidad 50 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 75 mg/mL (214.13 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 5.56 mg/mL (15.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 350.25 g/mol
CAS 28718-90-3
Sinónimo 4',6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.