missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Danusertib, MedChemExpress

Código de producto. 16409986
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16409986 50 mg 50 miligramos
16494676 100 mg 100 miligramos
16493568 10 mg 10 miligramos
16436297 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16409986

Marca: Medchem Express HY10179

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Danusertib is a pyrrolo-pyrazole and aurora kinase inhibitor with IC50 of 13, 79, and 61 nM for Aurora A, B, and C, respectively.

Danusertib is a pyrrolo-pyrazole and aurora kinase inhibitor with IC50 of 13, 79, and 61 nM for Aurora A, B, and C, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Danusertib
Forma física Powder
CAS 827318-97-8
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H30N6O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo PHA-739358
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (105.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CC2=C(NN=C2NC(C3=CC=C(N4CCN(CC4)C)C=C3)=O)C1)[C@@H](C5=CC=CC=C5)OC
Peso molecular (g/mol) 474.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.55
Porcentaje de pureza 95.81%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.