Learn More
Hemiheptahidrato de sodio de dantroleno, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7227393 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
17740679 5 g 5 g
17750679 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 17740679
Marca: Thermo Scientific Acros 469940050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hemiheptahidrato de sodio de dantroleno
CAS 24868-20-0
Sinónimo Sal sódica de 1-[(5-(p-nitrofenil)-furfurilideno)amino]hidantoína
Cantidad 5 g
Solubilidad Aq. Soln. Ligeramente soluble
Punto de fusión De 225 °C a 226 °C
Condiciones de envío No hay requisitos especiales
Línea de productos Ciencias de la vida
Fórmula molecular C14 H9 N4 Na O5 · 3,5 H2O
Forma física Polvo cristalino
Color De amarillo a naranja a marrón
Pureza ≥ 97,5%