Learn More
Cloruro de dansilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10070880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070880 5 g Frasco de vidrio 5 g
10540571 1 g Frasco de vidrio 1 g
10348743 25 g Frasco de vidrio 25 GR
3 options
Código de producto. 10070880
Marca: Thermo Scientific Acros 115850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 605-65-2
Fórmula molecular C12H12ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 269.74
Número MDL MFCD00003985
Clave InChI XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
Nombre IUPAC cloruro de 5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonilo
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dansyl chloride
Punto de fusión 71.0°C to 74.0°C
Nombre de nota 98%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.75
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Color Beige-marrón o gris a blanco
Cantidad 5 g
Forma física Polvo, agujas o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dansyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.