missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Danshensu, MedChemExpress

Código de producto. 16489166
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16489166 100 mg 100 miligramos
16489238 10 mg 10 miligramos
16424927 50 mg 50 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16489166

Marca: Medchem Express HYN1913

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Danshensu, an active ingredient of Salvia miltiorrhiza, shows wide cardiovascular benefit by activating Nrf2 signaling pathway.

Danshensu, an active ingredient of Salvia miltiorrhiza, shows wide cardiovascular benefit by activating Nrf2 signaling pathway.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Danshensu
CAS 76822-21-4
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Dan shen suan A Salvianic acid A
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (25.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC1=C(O)C=CC(C[C@@H](O)C(O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 198.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.