missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Danofloxacin mesylate, MedChemExpress

Código de producto. 16464377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16464377 50 mg 50 miligramos
16470958 5 mg 5 miligramos
16468508 10 mg 10 miligramos
16448346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16464377 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0501

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Danofloxacin mesylate (CP 76136-27) is a fluoroquinolone antibacterial for veterinary use.

Danofloxacin mesylate (CP 76136-27) is a fluoroquinolone antibacterial for veterinary use.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Danofloxacin mesylate
Forma física Solid
CAS 119478-55-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24FN3O6S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CP 76136-27
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (220.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4[C@](C5)([H])CN(C)[C@]5([H])C4)=C3)C1=O)O.CS(=O)(O)=O
Peso molecular (g/mol) 453.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.48
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.