missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dalbavancin hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16473576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473576 25 mg 25 miligramos
16481699 1 mg 1 miligramo
16467408 10 mg 10 miligramos
16443437 50 mg 50 miligramos
16437386 100 mg 100 miligramos
16419887 5 mg 5 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473576

Marca: Medchem Express HY17586

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dalbavancin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 2227366-51-8
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C88H101Cl3N10O28
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo MDL-63397 hydrochlorideBI-397 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (134.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (26.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H](O[C@@H]1CO)OC2=C(C3=CC([C@@](C4=O)([H])NC([C@@](NC([C@](NC([C@@](NC5=O)([H])C6)=O)([H])C(C=C7OC(C=C8[C@H]5NC)=C(C=C8)O)=C(C(O)=C7)Cl)=O)([H])C9=CC%10=C(O[C@H](O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]%11O)[C@@H]%11NC(CCCCCCCCC(C)C)=O)C(OC%12=CC=C6C=C%12)=C9)=O)=CC=C3O)C([C@@](NC([C@](N4)([H])[C@@H](C%13=CC=C(O%10)C(Cl)=C%13)O)=O)([H])C(NCCCN(C)C)=O)=CC(O)=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 1853.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 1853.15
Porcentaje de pureza 95.92%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.