missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Daidzin, MedChemExpress

Código de producto. 16468956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16468956 100 mg 100 miligramos
16492336 500 mg 500 miligramos
16491476 200 mg 200 miligramos
16474727 50 mg 50 miligramos
16428828 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16468956

Marca: Medchem Express HYN0018

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Daidzin is an isoflavone that has anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-atherosclerotic activities; directly inhibits mitochondrial aldehyde dehydrogenase 2 (IC50 = 80 nM) and is an effective anti-dipsotropic isoflavone.

Daidzin is an isoflavone that has anti-oxidant, anti-carcinogenic, and anti-atherosclerotic activities

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Daidzin
CAS 552-66-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo Daidzoside NPI-031D Daidzein 7-O-glucoside
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (81.66 mM)
SMILES OC1=CC=C(C2=COC(C=C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=C4)=C4C2=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 416.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.38
Porcentaje de pureza 98.39%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.