Learn More
Daidzin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15559513 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
15559513 1 g 1 g
15569513 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 15559513
Marca: Thermo Scientific Acros 460420010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-66-9 | C21H20O9 | 416.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-66-9
Fórmula molecular C21H20O9
Peso molecular (g/mol) 416.38
Número MDL MFCD00017466
Clave InChI KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
Sinónimo daidzin, daidzoside, daidzein 7-o-glucoside, daidzein 7-glucoside, daidzein-7-glucoside, daidzein 7-o-beta-d-glucoside, unii-4r2x91a5m5, daidzein-7-o-glucoside, 7-beta-d-glucopyranosyloxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-o-b-d-glucopyranoside
PubChem CID 107971
ChEBI CHEBI:42202
Nombre IUPAC 3-(4-hidroxifenil)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicomen-4-ona
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=C3C(=O)C(=COC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daidzin
Pérdida por secado 2.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.38
Porcentaje de pureza 98%