Learn More
Melford Daidzein
Código de producto. p-200087238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
30018226 25 mg 25 miligramos
30018227 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 30018226
Marca: Melford D200100.025
Inactive analog of Genistein.
Inactive analog of Genistein. Inhibits casein kinase II activity.
Especificaciones
CAS 486-66-8
Fórmula molecular C15H10O4