Learn More
Daclatasvir, MedChemExpress
Código de producto. 16471576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16471576 500 mg 500 miligramos
16483988 10 mg 10 miligramos
16470986 200 mg 200 miligramos
16434996 100 mg 100 miligramos
16430347 50 mg 50 miligramos
16406707 5 mg 5 miligramos
6 options
Código de producto. 16471576
Marca: Medchem Express HY10466
MedChemExpress Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Daclatasvir
Forma física Solid
CAS 1009119-64-5
Color Amarillo claro
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C40H50N8O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo BMS-790052 EBP 883
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (54.14 mM)
SMILES O=C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)N1CCC[C@H]1C2=NC=C(N2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6CCCN6C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)N5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 738.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 738.88
Porcentaje de pureza 98.19%