missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dacetuzumab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30284174
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30284174 100 μg 100 microgramos
30283532 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30284174 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA558497

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Monoclonal Antibody

For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.

Dacetuzumab has been used in trials studying the treatment of Multiple Myeloma, Non-Hodgkin Lymphoma, Leukemia, Lymphocytic, Chronic, and Lymphoma, Large B-Cell, Diffuse. It is a humanized anti-CD40 antibody and induces cytotoxicity in human multiple myeloma cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dacetuzumab Humanized
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Clasificación Recombinant Monoclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Alias de gen huS2C; SGN-40
Especie del huésped Human
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.