Learn More
Dabigatran (ethyl ester), MedChemExpress
Código de producto. 16437318
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16437318
Marca: Medchem Express HY17378
MedChemExpress Dabigatran ethyl ester is an emerging oral anticoagulant which is a direct inhibitor of thrombin activity.
Dabigatran ethyl ester is an emerging oral anticoagulant which is a direct inhibitor of thrombin activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dabigatran (ethyl ester)
CAS 429658-95-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H29N7O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 1 mg/mL (2.00 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC=CC=C1)CCC(OCC)=O)C2=CC=C3C(N=C(N3C)CNC4=CC=C(C(N)=N)C=C4)=C2
Peso molecular (g/mol) 499.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 499.56
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.