Descripción
Obtenga una fuerte tinción marrón que se puede utilizar durante un máximo de 2 semanas a una temperatura de entre 2 y 8 °C o hasta una semana a temperatura ambiente con el cromógeno y sustrato Thermo Scientific™ DAB Quanto.
DAB Quanto ha sido validado en combinación con UltraVision LP y UltraVision Quanto, y proporciona cuatro beneficios principales.
- Fuerte tinción: perfecto para cuantificar células y expresión de proteínas.
- Menos mezcla: reduce el tiempo y el estrés del personal.
- Reduce los residuos
- Menor riesgo de errores— en la mezcla: admite una mayor uniformidad de tinción.
- Se suministra en dos componentes: un cromógeno DAB Quanto y un sustrato DAB Quanto.
- La dilución de trabajo estándar está formada por 30 μl de cromógeno DAB Quanto por cada ml de sustrato DAB Quanto.
- El uso de componentes líquidos reduce algunos de los riesgos asociados con la manipulación de polvos o tabletas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cromógeno | Cromágeno DAB Quanto |
| Cantidad | 1 l |
| Tipo de sustrato | Sustrato DAB Quanto |