Learn More
Thermo Scientific™ [D-Val22, Phe33] Big Endothelin-1 (16-38), Human
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Especie | Human |
| Método de purificación | HPLC |
| Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
| Formato | Solid |
| Peso molecular | 2620.91 |
| Tipo de producto | [D-Val22, Phe33] Big Endothelin-1 (16-38), human |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Secuencia | His-Leu-Asp-Ile-Ile-Trp-DVal-Asn-Thr-Pro-Glu-His-Val-Val-Pro-Tyr-Gly-Leu-Gly-Ser-Pro-Arg-Ser |
For Research Use Only