Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Turanosa, 98 %
Código de producto. p-7025628
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11434737 1 g 1 g
11444737 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11434737
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21224.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 547-25-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
D-Turanose is used as a carbon source by bacteria, fungi, and other organisms. It is involved in intracellular sugar signaling in plant cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La D-turanosa la usan las bacterias, hongos y otros organismos a modo de fuente de carbono. Participa en la señalización intracelular del azúcar en las células vegetales.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 547-25-1
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006606
Clave InChI RULSWEULPANCDV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d +-turanose
PubChem CID 131632488
Nombre IUPAC (3S,4S,5R)-2-(hidroximetil)-3-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-2,4,5-triol
SMILES OCC(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Turanose
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 93771
Índice Merck 14,9821
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Porcentaje de pureza 98%