Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D(+)-trehalosa, 99 %
Código de producto. p-3737608 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10255950 25 g Frasco de vidrio 25 g
10483245 100 g Frasco de vidrio 100 g
10379123 500 g Frasco de vidrio 500 g
11936901 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10255950
Marca: Thermo Scientific Chemicals 182550250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6138-23-4 | C12H26O13 | 378.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H22O11·2H2O
Peso molecular (g/mol) 378.32
Número MDL MFCD00071594
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Trehalose dihydrate
Punto de fusión 97.0°C to 99.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Índice Merck 159742
Condición de rotación específica + 179.00 (20.00°C c=2,H2O)
Rotación específica + 179.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.32
Porcentaje de pureza 99%