Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-δ-Tocopherol |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Temperatura de inflamación | >93°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 91% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 100 mg |
| Índice Merck | 15,9656 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, chloroform, ether,, oils, fats |
| Nombre IUPAC | (2S)-2,8-dimetil-2-[(4S,8S)-4,8,12-trimetiltridecil]-3,4-dihidrocromen-6-ol |
| Mostrar más |