Learn More
D-(+)-Sacarosa, cristales, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 15187004 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
1 kg
Código de producto.
15187004 1 kg
1 options
Código de producto. 15187004 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 4072.1000
Proteja y estabilice valiosas proteínas bioquímicas y optimice el procesamiento posterior con azúcares fiables de alto rendimiento.
  • Cumple con los requisitos químicos de reactivos ACS
  • Para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
CAS 57-50-1
Punto de fusión 169°C to 170°C
Densidad 1.29 g/cm³ (20°C)
Residuos de ignición ≤ 0.01%
Pérdida por secado ≤ 0.03%
Envase Frasco de plástico para sólidos
Fórmula molecular C12H22O11
Número MDL MFCD00006626
Cantidad 1 kg
Rotación específica 66.3 - 66.8 Degree
Sinónimo Sucrose , D(+)-Saccharose
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi}-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 342.30
Materia insoluble ≤ 0.005%
Ácido valorable ≤ 0.0008 meq/g