Learn More
D(+)-Sacarosa, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La D(+)-sacarosa es un carbohidrato de disacárido
- También se conoce como azúcar, sacarosa, alfa-D-glucopiranósido y D-(+)-sacarosa
Aplicaciones
- La D(+)-Sacarosa se puede utilizar para la purificación de proteínas y ácidos nucleicos
- Sus ésteres de ácidos grasos tienen aplicaciones de investigación de laboratorio en sistemas transdérmicos
- También se utiliza para la centrifugación de gradiente de sacarosa, que puede utilizarse para el aislamiento selectivo de especies de Nocardia del suelo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D(+)-Sucrose |
| Punto de fusión | 190.0°C to 192.0°C |
| Color | Blanco |
| Residuos de ignición | 0.01% max. |
| Pérdida por secado | 0.03% max. (105°C) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 5 kg |
| Beilstein | 31,424 |
| Índice Merck | 15,9012 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction