Learn More
D-Sorbitol, MedChemExpress
Código de producto. p-200101004
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16448286 100 mg 100 miligramos
16402126 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16448286
Marca: Medchem Express HYB0400
MedChemExpress D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
D-Sorbitol (Sorbitol) is a six-carbon sugar alcohol and can used as a sugar substitute. D-Sorbitol can be used as a stabilizing excipient and/or isotonicity agent, sweetener, humectant, thickener and dietary supplement.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
Forma física Solid
CAS 50-70-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H14O6
Sinónimo Sorbitol D-Glucitol
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 98.0%