Learn More
D-sorbitol hexaacetato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15437369 25 g 25 g
15447369 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15437369
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66121.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7208-47-1
Fórmula molecular C18H26O12
Peso molecular (g/mol) 434.394
Número MDL MFCD00008715
Clave InChI NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Sinónimo d-sorbitol hexaacetate, sorbitol hexaacetate, sorbitol, acetylated, 2r,3r,4r,5s-1,2,4,5,6-pentakis acetyloxy hexan-3-yl acetate
PubChem CID 9802952
Nombre IUPAC acetato de [(2S,3R,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentaacetiloxihexil]
SMILES CC(=O)OCC(C(C(C(COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol hexaacetate
Punto de fusión 100°C to 104°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.39
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo