Learn More
D-Serine, MedChemExpress
Descripción
D-Serine ((R)-Serine), an endogenous amino acid involved in glia-synapse interactions that has unique neurotransmitter characteristics, is a potent co-agonist at the NMDA glutamate receptor. D-Serinee has a cardinal modulatory role in major NMDAR-dependent processes including NMDAR-mediated neurotransmission, neurotoxicity, synaptic plasticity, and cell migration.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Serine |
| Forma física | Crystals |
| CAS | 312-84-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C3H7NO3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinónimo | (R)-Serine |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (475.78 mM) |
| Mostrar más |