Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentahidrato de D(+)-rafinosa, 99+ %
Código de producto. p-3737320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246730 25 g Frasco de vidrio 25 g
10143830 100 g Frasco de vidrio 100 g
10618153 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10246730
Marca: Thermo Scientific Chemicals 195670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17629-30-0 | C18H32O16·5H2O | 594.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17629-30-0
Fórmula molecular C18H32O16·5H2O
Peso molecular (g/mol) 594.52
Número MDL MFCD00071590
Clave InChI BITMAWRCWSHCRW-ORBWWOJFSA-N
Sinónimo d-+-raffinosepentahydrate
PubChem CID 134129414
Nombre IUPAC (3S,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5S)-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-3,4,5-trihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxiol-3,4,5-triol;pentahidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Raffinose pentahydrate
Punto de fusión 78.0°C to 80.5°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 17, V,8, 403
Índice Merck 14, 8096
Condición de rotación específica + 105.00 (20.00°C c=10,water,dry basis)
Rotación específica + 105.00
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.52
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino