Learn More
Ácido D(-)-quínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10146130 25 g Frasco de vidrio 25 g
10659014 100 g Frasco de vidrio 100 g
11995071 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10146130
Marca: Thermo Scientific Acros 160500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-95-2
Fórmula molecular C7H12O6
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00003864
Clave InChI AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
Nombre IUPAC ácido (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahidroxiciclohexano-1-carboxílico
SMILES OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Quinic acid
Punto de fusión 166.0°C to 168.0°C
Color Blanco a amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 2% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)4C6H7CO2H
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,8175
Condición de rotación específica - 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O)
Rotación específica − 44.00
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino