Learn More
D-Pinitol, MedChemExpress
Descripción
D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Pinitol |
| Forma física | Solid |
| CAS | 10284-63-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H14O6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | 3-O-Methyl-D-chiro-inositol |
| Información de solubilidad | DMSO : 125 mg/mL (643.73 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |