Learn More
Clorhidrato de éster de metilo D-fenilalanina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028541
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435670 5 g 5 g
11445670 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435670 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25920.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13033-84-6 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Benzhydrylidene Aza-Glycinyl-D-Phenylalanine Methyl Ester was synthesized from D-phenylalanine methyl ester hydrochloride. Used in the conversion of amino acids into n-menthyloxycarbonyl alkyl ester derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico benzidrilideno aza-glicinil-D-fenilalanina se ha sintetizado a partir del clorhidrato de éster metílico de D-fenilalanina. Se utiliza en la conversión de aminoácidos en derivados del n-mentiloxicarbonil alquil éster.
Solubilidad
Soluble en etanol y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13033-84-6
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 215.68
Número MDL MFCD00066112
Clave InChI SWVMLNPDTIFDDY-SBSPUUFOSA-N
Sinónimo d-phenylalanine methyl ester hydrochloride, h-d-phe-ome.hcl, d-phenylalanine methyl ester hcl, h-d-phe-ome hcl, r-methyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine, methyl ester, hydrochloride, methyl d-phenylalaninate hydrochloride, r-phenylalanine methyl ester hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride
PubChem CID 11481330
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-fenilpropanoato de metilo;clorhidrato
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Phenylalanine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 158°C to 162°C
Información de solubilidad Soluble in Ethanol and Methanol.
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.68
Porcentaje de pureza 99%