Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Pantenol, 98+ %
Código de producto. p-178088 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10523981 100 g Frasco de vidrio 100 g
10104770 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10523981
Marca: Thermo Scientific Chemicals 232801000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-13-0
Fórmula molecular C9H19NO4
Peso molecular (g/mol) 205.25
Número MDL MFCD00065006
Clave InChI SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
PubChem CID 131204
ChEBI CHEBI:27373
Nombre IUPAC (2R)-2,4-dihidroxi-N-(3-hidroxipropil)-3,3-dimetilbutanamida
SMILES CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Panthenol
Nombre de nota 98+%
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 118°C to 120°C (2.7 Pa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Índice de refracción 1.4950 to 1.5020
Cantidad 100 g
Beilstein 04,III,75
Índice Merck 15, 2949
Condición de rotación específica +30.50° (20°C c=5,H2O on anh. sub)
Rotación específica + 30.50
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in methanol,ethanol,sparingly soluble in chloroform,slightly soluble in diethyl ether,insoluble in fats and oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido viscoso o semisólido