Learn More
Sal D-mio-inositol-2,4-bisfosfato sódica, 98 %
Código de producto. 15438629
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
1 miligramo
15438629 0.1 mg 0.10 miligramo
15428629 0.5 mg 0.50 miligramo
15448629 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15438629
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J67078.!Z
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD18427940
Sinónimo Ins(2,4)-P2 sodium salt; 2,4-IP2 sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol-2,4-bisphosphate sodium salt
Color Blanco
Cantidad 0.1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo liofilizado