Learn More
Sal D-mio-inositol-1,4-bisfosfato sódica, 98 %
Código de producto. 15468669
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
0.50 miligramo
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468669 0.1 mg 0.10 miligramo
15458669 0.5 mg 0.50 miligramo
15478669 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15468669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67200.!Z
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD12912292
Sinónimo Ins(1,4)P2 sodium salt; 1,4-IP2 sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-myo-Inositol-1,4-bisphosphate sodium salt
Color Blanco
Cantidad 0.1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo liofilizado