Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-melecitosa monohidrato, 99+ %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• Los insectos que se alimentan de savia, como las hormigas y los pulgones, producen melecitosa para mantener el equilibrio osmótico
•La melecitosa es producida por algunas plantas para atraer a los insectos y actúa como metabolito
Aplicaciones
• La melecitosa se puede hidrolizar a la glucosa y la turanosa mediante la actividad de la alfa-glucosidasa y se puede utilizar para el estudio de la actividad enzimática
• La melecitosa se puede utilizar para distinguir ciertas cepas de bacterias; la caracterización del fenotipo basada en la presencia o ausencia de ciertos azúcares ayuda a la identificación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D(+)-Melezitose monohydrate |
| Nombre de nota | 99+% |
| Punto de fusión | 160.0°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 31, 466 |
| Índice Merck | 14, 5819 |
| Mostrar más |