missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Lin-MC3-DMA, MedChemExpress

Código de producto. p-200098526
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16497317 5 mg 5 miligramos
16473156 25 mg 25 miligramos
16444608 10 mg 10 miligramos
16440907 50 mg 50 miligramos
16323237 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16497317

Marca: Medchem Express HY112251

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.

D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material D-Lin-MC3-DMA
Forma física Liquid
CAS 1224606-06-7
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H79NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 642.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 642.09
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.