Learn More
D-Lin-MC3-DMA, MedChemExpress
Código de producto. 16444608
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16444608 10 mg 10 miligramos
16497317 5 mg 5 miligramos
16473156 25 mg 25 miligramos
16440907 50 mg 50 miligramos
16323237 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16444608
Marca: Medchem Express HY112251
MedChemExpress D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.
D-Lin-MC3-DMA, an ionizable cationic lipid, is a potent siRNA delivery vehicle.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Lin-MC3-DMA
Forma física Liquid
CAS 1224606-06-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H79NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 642.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 642.09
Porcentaje de pureza 97.0%