Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-leucina, 99 %
Código de producto. p-153630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
Código de producto. 10635852
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226900025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-38-1 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-38-1
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00063088
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo d-leucine, h-d-leu-oh, r-leucine, 2r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-homo-valine, r---leucine, leucine, d, r-2-amino-4-methylpentanoic acid, d-leucin, d-leuzin
PubChem CID 439524
ChEBI CHEBI:28225
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Leucine
Nombre de nota 99%
Arsénico (As) 2ppm max.
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10ppm max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Hierro (Fe) 10ppm max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(NH2)CO2H
Residuo después del encendido 0.1% max.
Beilstein 04, 446
Rotación específica -14.9° to -16° (20°C, 589nm) (c=4, 6N HCl)
Condición de rotación específica −15.45° (20°C c=4,6N HCl)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino, cristales o copos