Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-histidina, 99 %
Código de producto. 11400117
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11400117 25 g 25 g
11490107 5 g 5 g
11410117 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11400117
Marca: Thermo Scientific Chemicals B21027.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 351-50-8 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
It is known to inhibit cell division, and is also used by certain types of bacteria (such as Escherichia coli) as a source of L-Histidine. It can be used in the design of peptide drugs, cationic peptides, such as analogues of carnosine and also be used as a heavy metal sequestration agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se sabe que inhibe la división celular y también es utilizado por ciertos tipos de bacterias (como Escherichia coli) como una fuente de L-histidina. Se puede utilizar en el diseño de fármacos peptídicos, péptidos catiónicos, como los análogos a la carnosina y también se puede utilizar como un agente de captura de metales pesados.
Solubilidad
Soluble en agua y 1 M HCl (50 mg/ml).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351-50-8
Fórmula molecular C6H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 155.16
Número MDL MFCD00065963
Clave InChI HNDVDQJCIGZPNO-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo d-histidine, h-d-his-oh, d-histidin, r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, d-his, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-amino-3-4-imidazolyl propionic acid, 2r-2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid, r-alpha-amino-1h-imidazole-4-propionic acid, d-alpha-amino-beta-4-imidazolyl propionic acid
PubChem CID 71083
ChEBI CHEBI:27947
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoico
SMILES N[C@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Histidine
Punto de fusión ∼285°C (decomposition)
Beilstein 84089
Información de solubilidad Soluble in water and 1 M HCl (50mg/ml).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Rotación óptica +39° (c=5 in Water)
Porcentaje de pureza 99%