Learn More
Melford D-Gluconic Acid
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
Molecular Formula: C6H11O7K, MW 234.2
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Gluconic Acid |
| CAS | 299-27-4 |
| Fórmula molecular | C6H11KO7 |
| Cantidad | 1 kg |