missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Galactosa, 98 %

Código de producto. p-7020751
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11485183 50 g 50 g
11495183 250 g 250 g
11475183 1000 g 1000 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11485183

Marca: Thermo Scientific Chemicals A12813.18

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

D-(+)-galactosa, número de CAS 59-23-4, es un monosacárido que es un componente importante de glucolípidos y glucoproteínas.También se utiliza como fuente de energía por parte de los organismos.

Galactose is a simple monosaccharide used as a component of the galactosyltransferase labeling buffer. It serves as an energy source and an important constituent of glycolipids and glycoproteins. Since it is a component of antigens, it plays a vital role in the determination of blood type within the ABO blood group system.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La galactosa es un monosacárido simple utilizado como componente del tampón de etiquetado de galactosiltransferasa. Se utiliza como una fuente de energía y como uno de los componentes esenciales de los glicolípidos y de las glicoproteínas. Dado que es un componente de los antígenos, desempeña un papel vital en la determinación del tipo de sangre dentro del sistema del grupo sanguíneo ABO.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 59-23-4
Fórmula molecular C6H12O6
Número MDL MFCD00151230

Especificaciones

Nombre del producto químico o material D-(+)-Galactose
Punto de fusión 164°C to 168°C
Densidad 1.5
Cantidad 50 g
Beilstein 1724619
Índice Merck 14,4335
Información de solubilidad Soluble in water.
Rotación óptica +80° (c=5 in Water, 24h)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.