Learn More
D-Galacto-D-manano, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Galacto-D-mannan |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | ∽200000 |
| Forma física | Polvo |