Learn More
Melford D-Fructose
Código de producto. p-200087165
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
30018276 1 kg 1 Kg
30018277 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 30018276
Marca: Melford F215001000.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • Substance Name: Levulose
  • CAS Number: 57-48-7
  • Molecular Formula: C6H12O6
  • Molecular Weight: 180.16
Especificaciones
CAS 57-48-7
Fórmula molecular C6H12O6
Cantidad 1 kg