Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-eritro-Esfingosina, 99+ %, sintética
Código de producto. 10594141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 MG
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10594141 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10524871 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10594141 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 331532500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 123-78-4 | C18H37NO2 | 299.5 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-78-4
Fórmula molecular C18H37NO2
Peso molecular (g/mol) 299.5
Número MDL MFCD00036751
Clave InChI WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
Sinónimo sphingosine, d-erythro-sphingosine, 4-sphingenine, d-sphingosine, sphing-4-enine, cerebroside, sphingenine, 4-trans-sphingenine, trans-d-erythro-2-amino-4-octadecene-1,3-diol, 2s,3r,4e-2-amino-4-octadecene-1,3-diol
PubChem CID 5280335
ChEBI CHEBI:16393
Nombre IUPAC (E,2S,3R)-2-aminooctadec-4-eno-1,3-diol
SMILES CCCCCCCCCCCCCC=CC(C(CO)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-erythro-Sphingosine
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 81.0°C to 82.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 8874
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in acetone, soluble in chloroform and dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.5
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo o sólido ceroso