missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Dimer Monoclonal Antibody (OTI4H1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17508594
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17508594 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17508594

Marca: Origene Technologies TA813873S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

D-Dimer Monoclonal antibody specifically detects D-Dimer in Human samples. It is validated for ELISA

Especificaciones

Antígeno D-Dimer
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H1
Concentración See Label
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica FGA
N.º de referencia del gen P02671
Alias de gen carboxy-terminal region; ENSMUSG00000059807; FGA; Fib; Fib2; fibrinogen A-alpha-chain; fibrinogen alpha chain; fibrinogen, A alpha polypeptide; Fibrinopeptide A; MGC119422; MGC119423; MGC119425
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Native Human D-Dimer protein
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.