Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para dímero-D humano
Código de producto. 17884190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
17884190 10 × 96 pruebas paquete de 10
15414973 96 pruebas 1 set
17155419 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 17884190
Marca: Invitrogen™ EHDDIMERX10
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para dímero-D humano cuantifica el dímero-D hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el dímero-D hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para dímero-D humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El fibrinógeno es la principal proteína del sistema de coagulación de la sangre. Consta de dos subunidades idénticas que contienen tres cadenas de polipéptidos: alfa, beta y gamma. El proceso de coagulación de la sangre provoca la activación del fibrinógeno en fibrina por la polimerización de la trombina y la fibrina. La plasmina digiere el coágulo de fibrina y se liberan en el torrente sanguíneo productos de la degradación de la fibrina con diferentes pesos moleculares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P02671
Intervalo del ensayo De 0,082 a 60 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,08 pg/mL
Intervalo de calibración De 0,08 pg/ml a 60 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este anticuerpo de par ELISA detecta dímero-D humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 10 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2243
Símbolo de gen Fib2
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, SAV-HRP, Concentrado de diluyente de ensayo, Tampón de lavado, Cromógeno, Estándar, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Fib2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min