Learn More
IBA Lifesciences Tampón E 10X: tampón de elución
Código de producto. 12773064 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12773064 25 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12773064 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 21000025
Tampón de elución Strep-Tactin™ con destiobiotina
  • El tampón E 10x es un tampón de elución de Strep-Tactin™ con concentración 10x.
  • La destiobiotina contenida es una forma modificada de biotina que desplaza las proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ del bolsillo de unión de biotina modificada de Strep-Tactin™ de una manera competitiva, con el resultado de una elución suave.
  • Tenga en cuenta que el tampón E 10x no es aplicable a la elución de las resinas Strep-Tactin™XT.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de destiobiotina E
Descripción 10X, tampón E, contiene Tris pH 8, NaCl y EDTA
Concentración 10 X
Para utilizar con (aplicación) Listo para su uso en elución de proteínas Strep-Tag II a partir de la unión de biotina de resina Strep-Tactin
Cantidad 25 mL
Formulación 10X, tampón E, contiene Tris pH 8, NaCl y EDTA
Para uso exclusivo en investigación.